Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Basic Heizplatten, nur in den USA
Artikelnummer. 10557495 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Deckplattenmaterial:
Keramik
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Deckplattenmaterial Packungsgröße
10557495 Keramik 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10557495
Menge Preis
1 309.00 € / 1 Stück
6 255.70 € / 1 Stück
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
Abziehbares Stromkabel und Stecker
Die schlanken, kompakten Einheiten bestechen durch Zuverlässigkeit und günstigen Preis
Passen gut unter Abzugshauben oder auf einen Labortisch. Einfache und sichere Verwendung. Hervorragend geeignet für die Probentrocknung und allgemeine Laborbeheizung in Umgebungen zwischen 4 und 40 °C (39 bis 104 °F). Erhältlich mit Heizplattenoberfläche aus Keramik oder Aluminium.
  • Leicht einstellbarer analoger Temperaturregler mit graduierter Skala
  • LED-Display
  • Deckplatte und Boden sind so geformt, dass Flüssigkeiten von der internen Elektronik weggeleitet werden
  • Sicherheitssystem mit optischer Warnfunktion schützt den Anwender vor Verbrennungen
  • Integrierter Sockel zur Aufnahme von Stützstäben bis zu einem Durchmesser von 13 mm für die Verwendung von Thermometern oder pH-Sonden
Ausführungen mit Keramikoberseite
  • In drei Größen erhältlich
  • 4 × 4 in. und 7 × 7 in.-Modelle heizen bis 540 °C (1004 °F), 10 × 10 in.-Modelle heizen bis 400 °C (752 °F)
  • Die reflektierende weiße Keramikoberfläche ist säure- und laugenbeständig und leicht zu reinigen
  • Zusätzlicher Schutz durch einen nicht-beheizbaren Rahmen um die heiße Keramikplatte
Ausführungen mit Aluminiumoberseite
  • Heizbar bis 380 °C (716 °F)
  • Heizfläche mit 7 × 7 in.
Zertifizierungen
120V: CSA, CUS; 230V: CE, CSA, CUS
Compliance
IEC 1010
Garantie
Drei Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Deckplattenmaterial Keramik
Reglertyp Analog
Größe 7 x 7 in.
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Frequenz 50/60 Hz
Enthält Abziehbares Stromkabel und Stecker
Spannung 230 V