Learn More
Fisher Scientific™ Zubehör für Bad-Umwälzthermostate: Verrohrungspakete
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Verrohrungssätze für die Verwendung mit Badthermostaten und Kühlgeräten
- Verrohrungssatz
- Material: Viton
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ISOTEMP™ Umwälzbad |
| Temperaturbereich | -25°C bis +100°C |
| Typ | Rohrleitungsset, isoliert |
| Material | Viton |