Learn More
Fisher Scientific™ Isotemp™ Umwälzbad-Flüssigkeiten
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5L
10L
Temperaturbereich:
-40°C bis +200°C
-75°bis +75 °C
80 °C bis 300 °C
Packungsgröße:
10 Liter
5 Liter
Beschreibung
Zur Verwendung mit VersaCool Bädern und Kühlgeräten
- Sil 180 Silikonöl für Laborbäder
- Temperaturbereich von -40 bis +200 °C
- 5 l-Behälter
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Beschreibung | Spezifische Wärme - 0,37 Cal/g °C bei 20 °C, Dichte - 0,93 g/cm3 bei 20 °C |
| Kapazität (metrisch) | 5L |
| Temperaturbereich | 80 °C bis 300 °C |
| Typ | Silikonöl |
| Modell | Sil 300 |
| Menge | 5 l |
| Viskosität | Dynamisch - 200 cP bei 20 °C, kinematisch - 185 cSt bei 20 °C |