Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ Externe Druckminderer für Kältemaschine
Artikelnummer. p-4876176 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
ThermoChill III Umlaufkühler
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11987514
Marke: Thermo Scientific™ 196000000001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Externe Druckminderer
Externe Druckminderer für ThermoChill Umlaufkühler
  • 1/2 Zoll Externer Druckminderer
  • Einstellbar, um Systemdruck und -fluss sicher zu reduzieren oder zu begrenzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) ThermoChill III Umlaufkühler
Typ Externer Druckminderer (EPR)
Größe 1/2 Zoll