Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Advanced Rührer
Artikelnummer. p-6467729 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V, 50/60 Hz
Steckertyp:
EU
Fläche obere Platte (metrisch):
18,4 x 18,4 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15373528
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zuverlässige Leistung, zuverlässige Sicherheit und präzise Steuerung. Verfügbar mit optimierten Steuerungen und Einstellungen für Anwendungen, die eine höhere Präzision erfordern.
Intuitiver Aufbau
  • Wahlweise mit Deckplatte aus Keramik oder Aluminium
  • Das erhöhte Display hält auslaufende Flüssigkeiten von der Geräteelektronik fern
  • Für Hochfahren, Haltezeit und Herunterfahren können Programme eingestellt und die Einstellungen gespeichert werden
  • Inklusive Rührstab
  • Optionaler Spritzschutz
Modernste Technologie
  • Innovative StirTrac Technologie für Rühren bei niedrigen Drehzahlen, gleichbleibende Drehzahlen und eine stärkere magnetische Kopplung
Certifications
cCSAus (100- bis 120-V-Modelle), CE (230-V-Modelle)
Compliance
RoHS-konform
Garantía
Drei Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Geschwindigkeit 50 bis 1.500 U/min
Deckplattenmaterial Keramik
Fassungsvermögen 4 l
Spannung 230 V
Abmessungen (L x B x H) 13 x 8,2 x 3,8 in., (33 x 20,8 x 9,7 cm)
Fläche obere Platte (angloamerikanisch) 7,25 x 7,25 in.
Fläche obere Platte (metrisch) 18,4 x 18,4 cm
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Frequenz 50/60 Hz
Steckertyp EU
Zertifizierung/Konformität CE-, RoHS-konform
Beschreibung Rührer
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado