Learn More
Fisherbrand™ Abdeckung für Precision™-Wasserbäder, 4 Löcher, für 10 l--Wasserbad
Artikelnummer. 15355897 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 L
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15355897 10 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15355897 Lieferant Fisherbrand™ Lieferanten-Nr. 1546230Q
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    765.00 €
    692.00 € / 1 Stück
    Sparen 73.00 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 03-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Fisherbrand™ Deckel werden mit Precision Dubnoff- und Flachform-Schüttelbädern verwendet.
Begasungshauben
  • Ermöglichen eine Kontrolle der eine Probe umgebenden Atmosphäre
  • Verbessern die thermische Homogenität und reduziert den Energieverbrauch
  • Poliertes Edelstahl mit Gas-Fitting aus Kunststoff
  • Jedes Laborbad kann 1 große oder 2 kleine Hauben aufnehmen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Abdeckung für konzentrische Ringsätze, 4 Löcher
Kapazität (metrisch) 10 L
Zur Verwendung mit (Geräte) Precision 10 l-Universalwasserbäder
Material Rostfreier Stahl
Anzahl Positionen 4
Gewährleistung 1 Jahr