Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Giebelabdeckung für Wasserbäder
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Isotemp™ 20 l- und 28 l-Wasserbad Modell 220, 228
Isotemp™ 2 l-Wasserbad Modell 202
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Edelstahl-Giebelabdeckungen für Wasserbäder. Reduzieren Sie Feuchtigkeitsverlust und Wasseransammlung auf dem Labortisch.
- 1 Jahr Garantie
- Material: Edelstahl
Garantie
Ein Jahr
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Isotemp™ 2 l-Wasserbad Modell 202 |
| Material | Rostfreier Stahl |
| Gewährleistung | 1 Jahr |