Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Giebelabdeckung für Wasserbäder
Artikelnummer. p-2451507 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Isotemp™ 20 l- und 28 l-Wasserbad Modell 220, 228
Isotemp™ 2 l-Wasserbad Modell 202
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15167843 Isotemp™ 2 l-Wasserbad Modell 202 1 Stück
15197843 Isotemp™ 20 l- und 28 l-Wasserbad Modell 220, 228 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 15167843
Marke: Fisherbrand™ 1546232Q
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Reduzieren Sie Feuchtigkeitsverlust und Wasseransammlung auf dem Labortisch.
Edelstahl-Giebelabdeckungen für Wasserbäder. Reduzieren Sie Feuchtigkeitsverlust und Wasseransammlung auf dem Labortisch.
  • 1 Jahr Garantie
  • Material: Edelstahl
Garantie
Ein Jahr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Isotemp™ 2 l-Wasserbad Modell 202
Material Rostfreier Stahl
Gewährleistung 1 Jahr