Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Umwälzthermostate für Heizbäder: Modell 4100 H11
Artikelnummer. 11356661 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Typ:
Isotemp™ Beheizter Bad-Umwälzthermostat
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Spannung Frequenz Typ unitSize
11356661 230 V 50 Hz Isotemp™ Beheizter Bad-Umwälzthermostat 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11356661
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Enthält Armaturen zur externen Umwälzung
Zuverlässige Heizgeräte mit hoher Wattleistung sorgen durch schnelles Aufheizen der Flüssigkeit dafür, dass die Flüssigkeit für Ihre Anwendung geeignet ist.
Der Standardschaltkreis für die Übertemperaturabschaltung ist benutzerdefiniert, um sicherzustellen, dass die Anwendungstemperaturen die Sollwertparameter nicht überschreiten
  • Abschaltung bei hohen Temperaturen und niedrigem Wasserstand
  • Die kompakte Standfläche nutzt die Arbeitsfläche maximal
  • Vorrichtung für die externe Umwälzung mit 8 und 12 mm-Anschlüssen sowie Vor- und Rücklaufklemmen
  • Alle Badthermostate werden mit einer Badabdeckung geliefert
  • Hochwertige Edelstahlbäder
  • Alle Badabflüsse befinden sich auf der Vorderseite des Geräts und enthalten ein integriertes Ventil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 7 bis 11 l
Flussrate 17
Pumpentyp Kraft
Temperaturbereich Umgebungstemperatur 10 bis 100 °C
Typ Isotemp™ Beheizter Bad-Umwälzthermostat
Enthält Externe Zirkulationsarmatur
Max. Druck 310 mbar
Modell 4100 H11
Temperaturstabilität ± 0,05 °C
Arbeitsbereich Arbeitsbereich: 200 x 154,2 x 111,9 mm (7,9 x 6,1 x 4,4 in.)
Abmessungen (L x B x H) 15,6 x 11,9 x 14,2 in. (39,6 x 30,2 x 36,3 cm)
Länge (angloamerikanisch) 15,6 in.
Länge (metrisch) 39,6 mm
Breite (angloamerikanisch) 11,9 in.
Breite (metrisch) 30,2 cm
Höhe (angloamerikanisch) 14,2 in.
Höhe (metrisch) 36,3 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 24,9 lb.
Gewicht (metrisch) 11,3 kg
Elektrische Anforderungen 230 V 50 Hz
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz