Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Heizblöcke
Für digitale Isotemp-Modelle 125DQ, 145DQ und analoge Trockenbad-Inkubatoren
Specifica
| Material | Aluminium |
|---|---|
| Abmessungen (L x B x H) | 2.9 x 3.75 x 2 in. (7.4 x 9.5 x 5.1 cm) |
| Länge (angloamerikanisch) | 2.9 Zoll |
| Länge (metrisch) | 74 mm |
| Innenlänge (metrisch) | 7.4 cm |
Descrizione
Für digitale Isotemp-Modelle 125DQ, 145DQ und analoge Trockenbad-Inkubatoren
Wählen Sie aus Blöcken, die 6 bis zu 25 mm AD-Standardröhrchen, 15 ml oder 50 ml Röhrchen mit konischem Boden und Mikrozentrifugenröhrchen aufnehmen können.
- Solide Aluminiumkonstruktion
- Probenmulden sind so geformt, dass Wärme gleichmäßig auf alle Teile des Probenröhrchens übertragen wird
- Die Form eliminiert auch den Temperaturgradienten, der Tests ungültig machen kann
Order Info
Abmessungen: 2.9 L × 3.75 B × 2 Zoll H (9.5 × 7.4 × 5.1 cm).
Servizi
Ein Jahr
Specifica
| Aluminium | |
| 2.9 Zoll | |
| 7.4 cm | |
| 9.5 cm | |
| 2 Zoll | |
| 5 cm | |
| 50 mm |
| 2.9 x 3.75 x 2 in. (7.4 x 9.5 x 5.1 cm) | |
| 74 mm | |
| 3.75 Zoll | |
| 9.5 cm | |
| 51 mm | |
| 1.96 Zoll |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto