Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Shake Touch Hochgeschwindigkeitsschüttler
Artikelnummer. p-4671213 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Modell:
Cooling Shake Touch
Shake Touch
Spannung:
230 V
Zertifizierung/Konformität:
ohne NIST-Nachverfolgbarkeit
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Spannung Zertifizierung/Konformität unitSize
15519044 Cooling Shake Touch 230 V ohne NIST-Nachverfolgbarkeit 1 Stück
15529044 Shake Touch 230 V ohne NIST-Nachverfolgbarkeit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15519044
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Mit Block für 24 x 1.5 ml-Mikroröhrchen, abnehmbarem Gestell und Abdeckung.
Die Fisher Scientific ISOTEMP Shake Touch und ISOTEMP Cooling Shake Touch Hochgeschwindigkeitsschüttler wurden für Anwendungen entwickelt, die konsistente und präzise Ergebnisse erfordern. Die Fisher Scientific ISOTEMP Shake Touch Line verwendet austauschbare Blöcke für eine Vielzahl von Röhrchen und Mikrotiterplatten. Der anwenderfreundliche 4.3-Zoll-Farb-LCD-Touchscreen ist mit Gummihandschuhen kompatibel und ermöglicht dem Anwender, den Fortschritt über die Live-Statusleiste für fünf benutzerdefinierte Programme mit jeweils fünf Einzelschritten zu speichern und sichtbar zu verfolgen. Über den USB-Anschluss können Informationen zur Datenprotokollierung, Programmspeicherung und Softwareaktualisierungen auf ein Flash-Laufwerk übertragen werden. Die verbesserten Elektronik- und Temperatursensoren des Geräts bieten genaue und zuverlässige Temperatureinstellungen im gesamten Betriebsbereich.
  • Intuitiver 4.3-Zoll-Farb-LCD-Touchscreen mit flachem Design
  • Fähigkeit für schnelles Kühlen und/oder Erwärmen und Schütteln mit Hochgeschwindigkeit
  • Programmierbar für bis zu fünf separate 5-Schritte-Programme
  • Unbegrenzte Anzahl von Programmen bei Verwendung von USB
  • Einzelpunkt-Temperaturkalibrierung für sechs anwenderdefinierte Sollwerte
  • Einstellbare Rampenraten für Heiz- und Kühltemperatur in Schritten zu 0.5 °C
  • PID-Temperaturregler ermöglicht Einstellungen in Schritten zu 0.1 °C
  • Gehäuse aus hitze-und chemikalienbeständigem Polymer
  • Puls-Modus für schnelle Vortex-Anwendungen
  • Acht Optionen für Zubehörblöcke
  • Die Anzeige für heiße Oberfläche leuchtet auf, wenn die Temperatur 40 °C erreicht
  • Ein akustischer Alarm ertönt, wenn der Sollwert erreicht ist, und im Zeitmodus, wenn der Wert Null erreicht wird
Cooling Shake Touch
  • Mit Heiz-, Kühl- und Schüttelfunktionen
  • Temperaturbereich: 17 °C unter Umgebungstemperatur bis 100 °C
  • Temperaturgenauigkeit: ±0.5 °C zwischen 20 °C und 45 °C, ±2 °C unter 20 °C und über 45 °C
Shake Touch
  • Mit Heiz- und Schüttelfunktionen
  • Temperaturbereich: 4 °C über Umgebungstemperatur bis 100 °C°Temperaturgenauigkeit: ±1 °C zwischen 20 °C und 45 °C, ±2 °C über 45 °C
Erhältlich mit optionaler 3-Punkt-NIST-rückführbarer Kalibrierung (mit FS-Kat.-Nr. 02-217-739, 02-217-740, 02-217 und 743-02 -217-744). Das rückführbare Zertifikat enthält die tatsächlichen Kalibrierungsmessdaten und die Messunsicherheit. Das Kalibrierlabor ist ISO/IEC17025-konform.
Zellkulturen, DNA, RNA, Hybridisierung und Proteinstudien
Bestellinformation
Fisherbrand ISOTEMP Shake Touch und Fisherbrand ISOTEMP Cooling Shake Touch können mit Eppendorf™- und Thermomixer R™-Blöcken kompatibel sein.
Zertifizierungen
TÜV-registriert, CE-Kennzeichnung (230 V-Modelle)
Garantie
5 Jahre auf Material und Verarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 0,12 in.
Drehzahlbereich 300 bis 3000 U/min
Spannung 230 V
Temperaturbereich (metrisch) 17 bis 100 °C
Wirkleistung 210 W
Stromstärke 0,9 A
Produkttyp Hochgeschwindigkeits-Schüttler
Zertifizierung/Konformität ohne NIST-Nachverfolgbarkeit
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 62,6 °C bis 212 °C
Genauigkeit ±2 %
Modell Cooling Shake Touch
Display LCD
Zeitschaltbereich 1 min bis 99 h 59 min