Learn More
Fisherbrand™ Zubehörblöcke für Isotemp™ Shake Touch Schüttler
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
0,5-ml-Röhrchen
1,5 ml
15 ml-Röhrchen
2 ml
384-Well-Mikrotiterplatten
5 ml
50 ml-Röhrchen
Mikrotiterplatte
Wellanzahl:
1
4
9
24
30
96
384
Produkttyp:
0,2 ml PCR-Plattenblock mit Deckel
384-Well-Platten-Block mit Deckel
Röhrchenblock
Thermoblock für Mikrotiterplatten mit Deckel
Zubehörblock für Schüttler
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | 1,5 ml |
| Röhrchenkapazität | 1,5 ml |
| Produkttyp | Röhrchenblock |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 1.32 Zoll |
| Tiefe (metrisch) | 3,35 cm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,438 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 1,1 cm |
| Abmessungen (L x B x H) | 4,0 x 5,6 x 2,1 in. (10,2 x 14,2 x 5,3 cm) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Heizung/Schütteln |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Shake Touch Schüttler |
| Mehr anzeigen |