Learn More
Fisherbrand™ Etikettenband für das Labor
Artikelnummer. 11724376 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Rot
Schwarz
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
11724376 Schwarz 4 Stück
11734376 Rot 4 Stück
11744376 Blau -
11754376 Grün 4 Stück
4 options
Artikelnummer. 11724376
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
In mehreren Farben lieferbar.
Das Fisher Scientific™ Etikettenband für das Labor kann in weniger als 30 Sekunden eingelegt und entnommen werden.
  • Zur Farbcodierung von Etiketten
  • Keine Batterien erforderlich
  • Immer gebrauchsfertig
  • Maße: 0.90 x 300 cm (0.375 x 118 in.)
Bestellinformation
Lieferbar in schwarz, rot, blau und grün.
Spezifikation
Klebstofftyp Selbstklebend
Farbe Schwarz
Format Klebeband
Produkttyp Etikettenband
Zur Verwendung mit (Geräte) Etikettiergerät für das Labor
Menge 4/Pk.
Größe (angloamerikanisch) 0.375 x 118 in.
Größe (metrisch) 0.010 x 3.277 cm
Länge (angloamerikanisch) 118 in.
Länge (metrisch) 3 m
Breite (angloamerikanisch) 0,375 in.