Learn More
Fisherbrand™ Etikettenband für das Labor
Artikelnummer. p-3743071 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Rot
Schwarz
Packungsgröße:
4 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
11734376 Rot 4 Stück
11724376 Schwarz 4 Stück
11744376 Blau -
11754376 Grün 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11734376
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
In mehreren Farben lieferbar.
Das Fisher Scientific™ Etikettenband für das Labor kann in weniger als 30 Sekunden eingelegt und entnommen werden.
  • Zur Farbcodierung von Etiketten
  • Keine Batterien erforderlich
  • Immer gebrauchsfertig
  • Maße: 0.90 x 300 cm (0.375 x 118 in.)
Bestellinformation
Lieferbar in schwarz, rot, blau und grün.
Spezifikation
Klebstofftyp Selbstklebend
Farbe Rot
Format Klebeband
Produkttyp Etikettenband
Zur Verwendung mit (Geräte) Etikettiergerät für das Labor
Menge 4 Packung
Größe (angloamerikanisch) 0.375 x 118 in.
Größe (metrisch) 0.010 x 3.277 cm
Länge (angloamerikanisch) 118 in.
Länge (metrisch) 3 m
Breite (angloamerikanisch) 0,375 in.