Learn More
Fisherbrand™ Mechanische Timer
Artikelnummer. 11799805 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
5.71 cm
Gewicht (metrisch):
63,78 g
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Gewicht (metrisch) unitSize
11799805 5.71 cm 63,78 g 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11799805
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Includes
Chemikalienbeständiges ABS-Kunststoffgehäuse, Trageschlaufe und Schlüsselanhänger.
Aufziehbare, analoge Timer beseitigen Batterien. Fisherbrand Mechanische Timer können von 0 bis 60 Min. in Schritten zu 1 Minute eingestellt werden.
  • Den Zeiger auf die gewünschte Countdown-Einstellung drehen, um die Timer automatisch zu drehen
  • Der Zeiger zeigt immer die genaue verbleibende Zeit an
  • Die laute Glocke ertönt bei Null für fünf Sekunden
  • Einfach zu lesen und zu bedienen—ohne Tasten oder verwirrende Einstellungen
Quick-Timer™
  • Blau und weiß, mit Magnet auf der Rückseite
  • 2.5 Durchm. x 1 in H (6.4 x 2.5 cm)
  • Gewicht 3 oz. (85 g)
SX-Timer
  • Durchscheinend blau und weiß
  • 2.25 Durchm. x 1 in H (5.7 x 2.5 cm)
  • Gewicht 2.25 oz. (63.8 g)
Spezifikation
Produkttyp Taschen-Timer
Zeitbereich 0 bis 60 min
Alarms 5 Sek. laute Glocke
Schritten 1 Min.
Farbe Blau, weiß
Höhe (angloamerikanisch) 1 Zoll
Höhe (metrisch) 2.54 cm
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 2.25 in.
Innendurchmesser (metrisch) 5.71 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 2,25 oz.
Gewicht (metrisch) 63,78 g
Enthält Chemikalienbeständiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff, Trageband, Schlüsselkette, Magnet auf der Rückseite