Learn More
Fisherbrand™ Fisher Scientific™ Mikroröhrchenhalter für strapazierfähige Vortexmischer
Artikelnummer. 15559024 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
1,5 bis 2 ml
38 ml
Anzahl Positionen:
38
52
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Anzahl Positionen unitSize
15559024 38 ml 52 1 Stück
15569024 1,5 bis 2 ml 38 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 15559024
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benötigt
Universalhalter
Für den Einsatz mit Hochleistungs-Vortexrmischer.
  • Für eine Vielzahl von Mikroröhrchen und -nummern
  • Universalhalter nötig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen 38 ml
Röhrchenkapazität 38 ml
Produkttyp Mikroröhrchen-Halter
Zur Verwendung mit (Geräte) Hochleistungs-Vortexmischer
Enthält Schaumstoffeinsatz
Anzahl Positionen 52
Erfordert Universalhalter