Learn More
Fisherbrand™ Mikroröhrchenhalter für Hochleistungs-Vortexmischer
Artikelnummer. 15569024 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
1,5 bis 2 ml
38 ml
Anzahl Positionen:
38
52
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Anzahl Positionen unitSize
15569024 1,5 bis 2 ml 38 1 Stück
15559024 38 ml 52 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15569024
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benötigt
Universalhalter
Für den Einsatz mit Hochleistungs-Vortexrmischer.
  • Für eine Vielzahl von Mikroröhrchen und -nummern
  • Universalhalter nötig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen 1,5 bis 2 ml
Produkttyp Mikroröhrchen-Halter
Zur Verwendung mit (Geräte) Hochleistungs-Vortexmischer
Enthält Schaumstoffeinsatz
Anzahl Positionen 38
Erfordert Universalhalter