Learn More
Fisherbrand™ Fisher Scientific™ MultiTube Vortexers: Teströhrchen-Gestelle
Artikelnummer. 15509014 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Röhrchengröße:
12 mm
13 mm
25 mm
100 ml
Farbe:
Blau
Gelb
Grau
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Röhrchengröße Farbe unitSize
15509014 25 mm Weiß 1 Stück
15569004 100 ml Grau 1 Stück
15579004 12 mm Blau 1 Stück
15589004 13 mm Gelb 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 15509014
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Reagenzglasgestelle für Fisherbrand™ MultiTube Vortexer
Zur Verwendung mit Fisher Scientific Isotemp CO
Farbcodierte Schaumstoffgestelle für Reagenzgläser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen Röhrchen
Röhrchengröße 25 mm
Produkttyp Reagenzglasgestell
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Geräte) Fisher Scientific MultiTube Vortexer
Anzahl Positionen 28