Learn More
Fisherbrand™ Technische Stifte
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Grün
Rot
Breite (metrisch) Leitung:
0.2 mm
0.4 mm
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
Die technischen Stifte von Fisher Scientific™ sind ideal zur Aufzeichnung von Ergebnissen in Labor-Notebooks, zum Erstellen von Tabellen und Grafiken, zum Markieren von Registrierpapier und zur Erstellung von Diagrammen. 6 pro Packung.
In verschiedenen Farben und Breiten erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Spitzenform | Fein |
| Produkttyp | Präzisionsschreibstift |
| Farbe | Rot |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für die Erfassung von Daten in Notizbüchern, Tabellen, Diagrammen, Grafiken und Registrierpapier |
| Menge | 6 Packung |
| Breite (metrisch) Leitung | 0.4 mm |