Learn More
Fisherbrand™ 1-fach Objektträgerträger aus Karton
Artikelnummer. 12323107 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Objektträgerkapazität:
1
Packungsgröße:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Objektträgerkapazität Packungsgröße
12323107 1 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12323107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.60 €
    17.43 € / 25 Stück
    Sparen 6.17 €
    26% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
1-Platz-Objektträgerträger aus Karton halten eine 3 x 1 Zoll große (75 x 25 mm) Objektträger.
  • Daumenrillen erleichtern das Entfernen der Objektträger
  • Jeder fasst 25 x 75 mm (1 x 3 Zoll) und/oder 26 x 76 mm große Objektträger
  • Einwegprodukt
Bestellinformation
Der Vorteil ist, dass 25 pro Packungen in eingesiegelter Packung enthalten sind.
Spezifikation
Typ Versandmaterial für Objektträger
Objektträgerkapazität 1
Autoklavierbar Not Autoclavable
Farbe Braun
Gerät fasst Mikroskopobjektträger
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikroskopobjektträger
Höhe (angloamerikanisch) 0,19 in.
Höhe (metrisch) 5 mm
Länge (angloamerikanisch) 3,74 in.
Länge (angloamerikanisch) Objektträger 3 in.
Länge (metrisch) 95 mm
Länge (metrisch) Objektträger 25 x 75 mm und/oder 26 x 76 mm
Material Karton
Menge 25 Pk.
Sterilität Non-sterile
Breite (angloamerikanisch) 1,65 in.
Breite (angloamerikanisch) Objektträger 1 in.
Breite (metrisch) 42 mm
Breite (metrisch) Objektträger 25 x 75 mm und/oder 26 x 76 mm