Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Anemometer/Thermometer
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Messung von Luftfluss und Temperatur
Messung von Luftfluss, Temperatur, Feuchtigkeit und Taupunkt
Messung von Luftfluss, Temperatur, Feuchtigkeit, Taupunkt und barometrischem Druck
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Vier AAA-Batterien
Abruf der Mindest-/Höchstwerte mit nur einem Knopfdruck am Fisher Scientific™ Traceable™-Anemometer/Thermometer
- Einfacher Betrieb
- Robustes ABS-Kunststoffgehäuse; strapazierfähig unter schwierigen Laborbedingungen
- O-Ring-Dichtung
- Die Folientastatur schützt vor Staub und Schmutz
- Einfrieren der Messwerte auf dem Display mit der HOLD-Taste
- Kontrastreiche 0,375 in. hohe LCD-Ziffern
- Max. Luftströmungsgeschwindigkeit: 5910 ft/min
- Min. Luftströmungsgeschwindigkeit: 80 ft/min
- Auflösung der Luftgeschwindigkeit: 0,1 m/s (1 ft/min)
- Genauigkeit der Luftgeschwindigkeit: ±3 %, <20 m/s; ±4 %, >20 m/s.
- Max. rel. F: 95%
- Min. rel. F: 10%
- RH-Auflösung: 0,1% RH
- RH-Genauigkeit: ± 3 %
- Min. Taupunkt: -13,5 °F, -25,3 °C
- Max. Taupunkt: 120,1 °F, 48,9 °C
- Taupunktauflösung: 0,1°°F, 0,1°°C
- Sondendurchmesser: 1,5 in.
- Datenprotokollierung: Nein
- Min. barometrischer Druck: 0,29 Hg
- Max. barometrischer Druck: 32,48 Hg
- Abmessungen: 1,50 x 8,25 x 1,50 in., (38,1 x 209,5 x 38,1mm)
- Gewicht: 6 oz. (170,1 g)
Zertifizierungen
Traceable-Bescheinigung der Rückverfolgbarkeit auf NIST™-Normen von einem A2LA-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Vane Anemometer |
| Genauigkeit | ± 0.8 °C |
| Gehäusematerial | ABS-Kunststoff |
| Gastyp | Air |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Messung von Luftfluss, Temperatur, Feuchtigkeit, Taupunkt und barometrischem Druck |
| Länge (angloamerikanisch) | 8,25 in. |
| Länge (metrisch) | 21 cm |
| Kennwerte der Stromversorgung | Vier AAA |
| Temperatur (angloamerikanisch) | 32 °F bis 122 °F |
| Mehr anzeigen |