Learn More
Fisherbrand™ Rückführbare Zeitschaltuhr (Tischgerät): 24 Stunden
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteBeschreibung
Beinhaltet
Staffeleiartiger Ständer, Befestigungsclip und magnetische Rückseite, Silberoxidbatterie mit 2 Jahren Betriebsdauer
Der für allgemeine Zeitmessungen vorgesehene und als Tischgerät ausgeführte Fisher Scientific™ Traceable™ 24-Stunden-Zeitnehmer ist mit einem Zeitnehmerkanal und einer einzeiligen Anzeige ausgestattet. Für die vorangegangenen 10 min erfolgt die Zeitanzeige in Sekunden.
- Speicherabruf
- Messkapazität: 24 Stunden
- Auflösung: 1 s
- Genauigkeit: 0.01 %
- Anzeige: LCD, 0.34 in. hoch
- Alarm: 1 Minute, manuelle oder automatische Stummschaltung
- Abmessungen: 6.0 cm Durchmesser x 1.6 cm Höhe (2.37 x 0.5 in.)
Zertifizierungen
Traceable Zertifikat mit individueller Seriennummer wird durch ein Kalibrierlabor (akkreditiert durch A2LA™ und zertifiziert nach ISO 17025) zur Bestätigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Standards bereitgestellt.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Timer mit Speicherfunktion |
| Zeitbereich | 24 Stunden bis 1 Minute |
| Alarms | 1 Min. |
| Genauigkeit | 0,01 % |
| Auflösung | 1 s |
| Display | LCD |
| Akkutyp | AA |
| Länge (angloamerikanisch) | 0,5 in. |
| Länge (metrisch) | 1.27 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) Display | 0,33 in. |
| Mehr anzeigen |