Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Big-Digit See-Thru™ Thermometer, Celsius-Skala, Bereich: -25 °C bis +70 °C
Artikelnummer. 15263996 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
- 25° bis + 70°C
n.v.
Umfang:
Celsius
Fahrenheit
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Umfang unitSize
15263996 n.v. Fahrenheit 1 Stück
11892592 - 25° bis + 70°C Celsius 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 15263996
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Velcro™ Befestigungsband, Batterie Typ AAA
Zum Anbringen an der Fensteraußenseite zur Anzeige der Außentemperaturen. Die Fisher Scientific Traceable Big-Digit See-Thru™ Thermometer sind mit einer transparenten Anzeige mit 1.25 in. (3.1 cm) hohen Ziffern ausgestattet, welche die aktuelle Temperatur sowie die Mindest-/Höchsttemperaturen anzeigt.
  • Automatische, tägliche min./max-Zurücksetzung
  • Temperaturbereich: -25.0 bis +70.0 °C oder -13.0 bis +158.0 ° F
  • Auflösung: 0.1°
  • Genauigkeit: ±1°C
  • Abmessungen: (3.5 × 4.25 × 0.75 in.) 8.9 × 10.8 × 1.9 cm)
  • Gewicht: 0.2 kg (8 oz)
Zertifizierungen
Eine Traceable™ Bescheinigung mit individueller Seriennummer, die durch ein A2LA™-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor erstellt wurde belegt die Rückführbarkeit auf NIST™-Normen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DNV, ISO 17025, A2LA
Abmessungen (L x B x H) 4,25 x 3,5 x 0,75 in. (10,8 x 8,9 x 1,9 cm)
Displaymaße 1,25 in. (3,1 cm) H
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung im Außenbereich, in Abzugshauben, Laboren, Reinräumen, Kühlschränken und Anlagenbereichen
Höhe (angloamerikanisch) 0,75 in.
Höhe (metrisch) 1,9 cm
Enthält Befestigungsband, Velcro™, AAA-Batterie
Länge (metrisch) 10,8 cm
Material Plastic
Auflösung 0,1 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 8 oz.
Gewicht (metrisch) 200 g
Breite (angloamerikanisch) 3,5 in.
Produkttyp Traceable Thermometer
Länge (angloamerikanisch) 4,25 in.
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 158 °F
Max. Temperatur (metrisch) 70.0°C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -13 °F
Min. Temperatur (metrisch) -25.0°C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -13° bis +158°F
Temperaturbereich (metrisch) n.v.
Calibrated Yes
Akkutyp AAA
Genauigkeit ±1 °C
Display Digital-LCD
Breite (metrisch) 8,9 cm
Umfang Fahrenheit