Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Digital-Bottle™ Kühlschrankthermometer
Artikelnummer. 11709745 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Flaschenfüllung:
Glasperlen
Nicht-toxisches Glykol
Modell:
Standardmodell
Ultra-Modell
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Flaschenfüllung Modell unitSize
11709745 Nicht-toxisches Glykol Standardmodell 1 Stück
11719745 Nicht-toxisches Glykol Ultra-Modell 1 Stück
11739745 Glasperlen Ultra-Modell 1 Stück
11729745 Glasperlen Standardmodell 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 11709745
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Innovative Digital-Bottle Thermometer für Kühl- und Tiefkühlgeräte mit MIN/MAX-Anzeige
Fisher Scientific™ Traceable™ Digital-Bottle™ Kühlschrankthermometer zeigen minimale und maximale Messwerte über einen beliebigen Zeitraum an, und das gesamte Gerät ist wasserfest
  • Temperaturbereich zwischen -22 und +122 °F (-30 bis +50 °C)
  • Auflösung beträgt 0.1 °
  • Genauigkeit ±1.0 °C/Genauigkeit der Ultra-Ausführung ±0.4 °C an getesteten Punkten
  • Erhältlich mit NIST-Zertifikat
  • Die Edelstahlsonde schützt den hochpräzisen Thermistorsensor
  • Mit Flüssigkeit gefüllte GRAS-Flasche imitiert die Temperatur der flüssigen Probe
  • GRAS — Flüssigkeit im Allgemeinen als sicher durch die U. S. Food and Drug Administration anerkannt
  • Lieferbar mit flüssiger Füllung oder Glasperlenfüllung
  • Der chemisch beständige Halter mit 2.25 x 2.25 x 1.25 in. ist aus ABS-Kunststoff und kann auf einem Regal stehen oder seitlich am Kühlgerät oder der Wand mit dem im Lieferumfang enthaltenen Klettband befestigt werden
Zertifizierungen
Traceable Thermometer is provided with an individually serial-numbered Traceable Certificate from an ISO™ 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability to standards provided by NIST™.
Compliance
Traceable Zertifikat mit individueller Seriennummer wird durch ein Kalibrierlabor (ISO 17025-zertifiziert und A2LA-akkreditiert) zur Bestätigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Standards bereitgestellt und mit dem Traceable Thermometer geliefert.
Spezifikation
Flaschenfüllung Nicht-toxisches Glykol
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, A2LA, NIST
Enthält Edelstahlsonde, Halter aus ABS-Kunststoff, doppelseitiges Klebeband und Velcro™ sowie austauschbare Silberoxidbatterie
Länge (metrisch) 117 mm
Material ABS-Kunststoff
Modell Standardmodell
Auflösung 0,1 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 3.66 oz.
Gewicht (metrisch) 102.05 g
Produkttyp Digital Thermometer
Länge (angloamerikanisch) 4.63 in.
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 122°F
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -4°F
Min. Temperatur (metrisch) -20 °C
Temperaturbereich (metrisch) -20°bis +50 °C
Calibrated Yes
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühlgerät, Kühlschrank, Inkubator und Umweltkammer
Akkutyp 1 Silver Oxide battery
Genauigkeit ±0,5°C zwischen 0 und 50 °C, andernfalls ±1 °C
Display Digital
Breite (metrisch) 12 cm