Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Digitale Tachometer
Artikelnummer. 11714276 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Bereich:
0,1 bis 99.999rpm
1 bis 99.999 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bereich unitSize
11714276 0,1 bis 99.999rpm 1 Stück
11724276 1 bis 99.999 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11714276
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
  • Das Modell zur sowohl kontaktlosen Messung als auch Messung mit Kontakt wird mit vier 1,5 V-Alkalibatterien Typ AA, einem robusten Koffer aus ABS-Kunststoff, selbstklebenden reflektierenden Etiketten, Innenbeleuchtung, einem Konus und zwei Rädern (für Messgeschwindigkeiten) und einem Transportkoffer geliefert
  • Das Modell für kontaktlose Messungen wird mit vier 1,5 V-Alkalibatterien Typ AA, einem robusten Koffer aus ABS-Kunststoff, selbstklebenden reflektierenden Etiketten, Innenbeleuchtung und einem Transportkoffer geliefert
Plastisches 0,5 Zoll große Anzeige. Das Fisher Scientific Traceable Digitale Tachometer misst die Geschwindigkeit einer Zentrifuge aus einem Abstand von bis zu 12 Zoll (30 cm).
Vivid Anzeige, Höhe 0.5 Zoll. Ein Fisherbrand Traceable Digital-Tachometer misst die Drehzahl einer Zentrifuge aus der Entfernung von bis zu 12 Zoll (30 cm). Fünfstellige LCD-Anzeige; Speicherfunktion zum Abrufen des höchsten, des niedrigsten und des letzten Messwerts. Robustes Gehäuse aus ABS.
  • Fünfstelliges LCD; die Speicherfunktion ermöglicht das Abrufen des höchsten, niedrigsten und letzten Messwerts
  • Robustes ABS-Gehäuse
Modell für berührungslose und Kontaktmessungen
  • Verwenden Sie den berührungslosen Sensor für schnelle Messungen in U/min und den Kontaktsensor für direkte Messungen in Fuß/Minute oder Meter/Minute
  • Ermittelt Geschwindigkeiten von 0,1 bis 99.999 U/min; die Auflösung beträgt 0,1 unter 1.000 und 1 über 1.000
  • Der Kontaktsensor liefert Messungen von 0,1 bis 19.999 U/min, 0,05 bis 1999,9 m/min oder 0,2 bis 6560 ft./min; die Genauigkeit beträgt 0,05 % + 0,1 U/min von 0 bis 999,9 U/min und 0,05 % + 1 U/min von 1.000 bis 99.999 U/min
  • Abmessungen: 8,50 L × 2,50 B × 1,50 in. H (21,5 × 6 × 4 cm); Gewicht: 10,50 oz. (298 g)
Modell für berührungslose Messungen
  • Ermittelt Geschwindigkeiten von 10 bis 99.999 U/min; die Auflösung beträgt 0,1 unter 1.000 und 1 über 1.000
  • Misst die Geschwindigkeit einer Zentrifuge aus einem Abstand von 2 bis 78 in. (5,1 bis 198 cm)
  • Das Gerät hat eine Genauigkeit von 0,05 % der Vollskala
  • Ein Anzeige auf dem Displayfeld warnt automatisch bei schwacher Batterie
  • Abmessungen: 7,50 L × 2,75 B × 1,50 in. H (19 × 7 × 4 cm); Gewicht: 9 oz. (255 g)
Zertifizierungen
Traceable Zertifikat mit individueller Seriennummer wird durch ein Kalibrierlabor (akkreditiert durch A2LA™ und zertifiziert nach ISO 17025) zur Bestätigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Standards bereitgestellt.
Spezifikation
Typ Digitaler Tachometer
Genauigkeit 0,05 % +0,1 U/min (von 0 bis 999,9 U/min), 0,05 % +1 U/min (von 1.000 bis 99.999 U/min)
Höhe (angloamerikanisch) 1,5 in.
Höhe (metrisch) 4 cm
Länge (angloamerikanisch) 8,5 in.
Länge (metrisch) 21.5 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 10.5 oz.
Gewicht (metrisch) 298 g
Breite (angloamerikanisch) 2,5 in.
Breite (metrisch) 6 cm
Displaytyp LCD (5-stellig)
Bereich 0,1 bis 99.999rpm
Auflösung 0,1 (unter 1.000 U/min), 1 (über 1.000 U/min)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Berührungslose und Kontaktmessungen