Learn More
Fisherbrand™ DISHWASHER METAL THERMOMETER
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteBeschreibung
Beinhaltet
Der Clip für die Befestigung an einem Geschirrspüler, eine Silberoxid-Batterie und eine individuell nummerierte Traceable™ Bescheinigung werden von unserem ISO17025-Kalibrierlabor geliefert, das von A2 LA akkreditiert ist.
Zeigt die maximale und minimale Temperatur an, die während des Spülzyklus erreicht wurde. Fisher Scientific™ Traceable™ Metallthermometer für Geschirrspüler gewährleisten eine ordnungsgemäße Reinigung, indem sie den Nachweis erbringen, dass die Temperaturregelung eingehalten wird, um 180 °F (82 °C) während des Geschirrspülens zu erreichen. Die wasserfeste Metallkonstruktion eignet sich perfekt für Anwendungen in Nasslaboren, Waschbereichen und im Freien
- Großes, helles 3/8 Zoll hohes LCD-Display (Flüssigkristallanzeige)
- MIN/MAX-Speicher zwischen °F/°C umschaltbar
- Mindest- und Höchst-Speicherwerte über einen beliebigen Zeitraum
- HOLD-Schalter (Einfrieren der Anzeige zur Temperaturerfassung)
- Bereich: -50 bis 150 °F (-58 bis 302 °C)
- Auflösung: 0.1°
- Genauigkeit ±1 °C zwischen -20 und 150 °C
- Durchmesser x Höhe: 1.75 X 0.75 in.
- Gewicht: 1 oz.
Anwendungen
Lebensmittel, Pharmazeutika, Reinräume und industrielle Labore
Zertifizierungen
NIST-konform.
Spezifikation
Spezifikation
| Displaymaße | 0.375 Zoll |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Food, pharmaceutical, clean rooms, and industrial labs |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0,75 in. |
| Höhe (metrisch) | 19.05 mm |
| Enthält | Clip for attaching to dishwasher, silver-oxide battery and individually serial-numbered Traceable™ Certificate is provided from our ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. |
| Länge (metrisch) | 10 cm |
| Material | Metall |
| Auflösung | 0,1 ° |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 1 oz. |
| Gewicht (metrisch) | 28.35 g |
| Mehr anzeigen |