Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ digitale Stoppuhr mit Doppeldisplay
Artikelnummer. p-4700007 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Enthält:
Stoppuhr, Trageband, Batterie
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11769825
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Stoppuhr; Trageband
Entwickelt für einfache Anwendung, Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Fisherbrand Traceable Dual-Display digitale Stoppuhren bieten präzises, rückverfolgbares Timing für Enzymtests, Viskositätsmessungen, Tierstudien und alle zeitgesteuerten Labortests. Sie sind für Wissenschaftler in Industrie-, Bildungs-, Krankenhaus- und Regierungslabors konzipiert.
Entwickelt für einfache Anwendung, Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Fisher Scientific™ Traceable™ Dual-Display Digital-Stoppuhren bieten präzises, rückverfolgbares Timing für Enzymtests, Viskositätsmessungen, Tierstudien und alle zeitgesteuerten Labortests. Sie sind für Wissenschaftler in Industrie-, Bildungs-, Krankenhaus- und Regierungslabors konzipiert. Quarzkristall-Design ist bis zu 0.0005 %— über100 Mal genauer als andere Stoppuhren.
Countdown-Zeit von 10 Stunden bis zu 1 Sekunde einstellen. Wenn der Wert Null erreicht ist, wird der Countdown aus der programmierten Zeit ausgelöst und wiederholt. Der Wiederholungszyklus wird automatisch fortgesetzt, bis er gestoppt wird. Das Zählfeld zeigt an, wie oft der Zyklus wiederholt wurde. Auf dem LCD-Bildschirm wird kontinuierlich die verbleibende Zeit bis Null angezeigt. 
  • Zu den Funktionen gehören Einzelaktionen, Zeitüberschreitungen, Intervallteilungen, kumulative Splits, kontinuierliches Überroll-Timing und Countdown-Alarm-Timing
  • Die Doppelanzeige zeigt die kumulative und Intervallaufteilung an
  • Verfügt über acht speicherbare Erinnerungen sowie schnellste und langsamste Rundenzeiten
  • Wiederholungstimer mit Wiederholfunktion für Countdown-Alarm
  • Robust mit einem wasserfesten ABS-Kunststoffgehäuse, das gegen Feuchtigkeit, Staub und Dämpfe abdichtet, die in rauen Labor-, Pflanzen- oder Feldumgebungen auftreten.
  • Der Zeitbereich ist 9 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden und 99 Hundertstel
  • Auflösung ist 0.01 Sekunde
  • Die Genauigkeit beträgt 0.0005 %
  • Größe: 6.4 x 7.6 x 1.9 cm (2.5 x 3 x 0.75 Zoll)
  • Gewicht: 2.5 oz.
Bestellinformation
Auswechselbare Batterie: Kat.- Nr. 02-440-1A
Zertifizierungen
Eine Traceable™ Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird von einem nach ISO 17025 zertifizierten und durch A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor zur Verfügung gestellt. Es bestätigt zugleich die Rückführbarkeit nach NIST-Normen.
Spezifikation
Produkttyp Digitale Stoppuhr mit zwei Displays
Zeitbereich 10 h
Auflösung 0,01 Sekunden
Display LCD
Abmessungen (L x B x H) 6.35 x 7.62 x 1.9 cm (2.5 x 3 x 0.75 in.)
Länge (angloamerikanisch) 2,5 in.
Länge (metrisch) 6.35 cm
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 7.62 cm
Höhe (angloamerikanisch) 0,75 in.
Höhe (angloamerikanisch) Display 0,25 in
Höhe (metrisch) 1.9 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 2,5 oz.
Gewicht (metrisch) 71 g
Enthält Stoppuhr, Trageband, Batterie