Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Dual-Thermometer mit Min./Max und Zeit/Datum, mit wasserfesten Sonden
Artikelnummer. 11789745 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Sondentyp:
Flaschenfühler
Wasserdichte Sonde
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11789745
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Batterie Typ AAA, Klappständer, Magnetband und Velcro™ Klettband, robustes und chemikalienbeständiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff, Sonden
Zeigt Datum/Uhrzeit an, wann minimale/maximale Temperaturen auftreten
Zeigt die Temperaturen von zwei separaten Sonden in Celsius und Fahrenheit sowie Datum und Uhrzeit des Auftretens minimaler/maximaler Temperaturen an. Fisher Scientific™ Traceable™ Doppelthermometer ermöglicht das Einsetzen einer Sonde in das Tiefkühlgerät und einer weiteren in den Kühlschrank (oder das Messen der Temperatur in zwei Bereichen eines Kühlschranks).
  • Die akustische und visuelle Alarmfunktion schlägt Alarm, wenn die Temperatur zwei Sollwerte überschreitet
  • Alarm programmierbar in Schritten von 1° 
  • Das 3 ft. (0.9 m) lange Mikrokabel passt durch die geschlossene Tür des Kühlgeräts
  • Temperaturbereich: -50 bis +70 °C (-58 bis +158 °F)
  • Auflösung:0.1°
  • Genauigkeit: ±1°C
  • Größe: 3.5 x 1.75 x 1 in. (8.9 × 4.4 × 2.5 cm)
  • Gewicht: 3.67 oz (104 g)
Bestellinformation
Lieferbar mit zwei speziellen Flaschensonden oder zwei wasserfesten Sonden. Versiegelte Flaschensonde 1 x 2.5 in. Miniaturflasche mit nicht toxischem Glykol. Die wasserfeste Sonde hat einen Durchmesser von 0.25 x 1.25 in.
Zertifizierungen
Eine Traceable® Bescheinigung mit einer individuellen Seriennummer wird durch ein 2LA™ akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor ausgestellt, die die Rückführbarkeit gemäß NIST™-Normen belegt.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, A2LA, NIST
Abmessungen (L x B x H) 8.9 x 4.4 x 2.5 cm (3.5 x 1.75 x 1 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kühllagerung, Chemikalien, Pharmazeutika
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Höhe (metrisch) 2.5 cm
Enthält AAA-Batterie, Klappständer, Velcro™ Klettband und Magnetstreifen, robustes und chemikalienbeständiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff, Flaschensonden
Länge (angloamerikanisch) Kabel 42 in.
Länge (metrisch) 8.9 cm
Länge (metrisch) Kabel 106.68 cm
Material ABS-Kunststoff
Sondentyp Flaschenfühler
Auflösung 0,1 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 3.6 oz.
Gewicht (metrisch) 100 g
Breite (angloamerikanisch) 1,75 in.
Produkttyp Digital Thermometer
Länge (angloamerikanisch) 3,5 in.
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 158 °F
Max. Temperatur (metrisch) 70 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -58 °F
Min. Temperatur (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -58 bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -50°bis +70°C
Calibrated Yes
Genauigkeit ±1 °C
Display Digital-LCD
Breite (metrisch) 4,4 cm