Learn More
Fisherbrand™ THERMOMETER HACCP LEBENSMITTEL THERM
Artikelnummer. 11775853 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
−55°C bis 250°C
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch)
11775853 −55°C bis 250°C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11775853
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Das Gerät kombiniert ein berührungsloses, nichtinvasives, berührungsloses Infrarot-Thermometer mit einem durchstechenden Edelstahl-Sondenthermometer
Fisher Scientific™ Traceable™ Food HACCP Thermometer kombiniert kontaktloses, nicht invasives, berührungsloses Infrarot-Thermometer mit einem durchstechenden Edelstahl-Sondenthermometer.
  • Der Temperaturbereich für Infrarot beträgt -55 bis +250°C (-67 bis +482°F) und der Sondenbereich beträgt -55 bis +330°C (-67 bis +626°F)
  • Rote und grüne LEDs auf der Vorderseite zeigen die HACCP-Temperaturbedingungen an
  • Die Genauigkeit zwischen -5° und 65°C für Infrarot ist ±0.6° C und für die Sonde ±0.5°C
  • Die Auflösung für das Gerät beträgt 0.2° C zwischen -10° und 200° C, andernfalls 1°
  • Auf dem Display werden die aktuelle Temperatur, die minimale oder maximale Temperatur, der niedrige Batteriestand und der Emissionsgrad angezeigt
  • Speicher für Minimal/Maximal
  • 6 Zoll Edelstahlsonde lässt sich aus 6.5×1×1.5 Zoll der Einheit herausklappen, um die Gesamtlänge auf 12.5 Zoll zu erweitern.
Specifications
Abmessungen (L x B x H) 12.5 x 1.5 x 1 Zoll (31.8 x 3.9 x 2.5 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittellabore, Lebensmittelverarbeitung, Lebensmittelherstellung und Brauereien
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Höhe (metrisch) 2.5 cm
Enthält Batterie, Edelstahlsonde, Rückführbarkeitszertifikat
Länge (angloamerikanisch) Sonde 6 in.
Länge (metrisch) 318 mm
Länge (metrisch) Sonde 15.2 cm
Material Plastic
Auflösung 0.2 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 3,5 oz.
Gewicht (metrisch) 90 g
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Produkttyp Thermometer für Lebensmittelanwendungen
Länge (angloamerikanisch) 12,5 in.
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 482 °F
Max. Temperatur (metrisch) 250 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) −67°F
Min. Temperatur (metrisch) −55°C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -67 bis 482 °F
Temperaturbereich (metrisch) −55°C bis 250°C
Calibrated Yes
Genauigkeit ±0,5 °C
Display Digital-LCD
Breite (metrisch) 3,9 cm