Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Countdown-Zeitschaltuhr/Stoppuhren mit vier Kanälen
Artikelnummer. 11512793 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zeitbereich:
99 h 59 min 59 s
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11512793
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Staffeleiartiger Ständer, Befestigungsclip, Öffnung zur Befestigung eines Tragebands und magnetische Rückseite, Silberoxidbatterie mit zwei Jahren Betriebsdauer, robustes Gehäuse aus ABS-Kunststoff
Vier Countdownzählkanäle plus Stoppuhrkanal und Uhrzeitanzeige
Diese Fisher Scientific™ Traceable™ Countdown-Zeitschaltuhr/Stoppuhr mit vier Kanälen weist vier rückwärts laufende Kanäle, eine Stoppuhr und eine die Tageszeit anzeigende Uhr auf.
Zeitschaltuhr: Zählt von 99 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden auf 1 Sekunde herunter. Stoppuhr: Zählt von 1 Sekunden auf 99 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden hoch.
  • Zeitkapazität: 100 Stunden
  • Genauigkeit: 0.01 %
  • “Thru-zero”-Funktion zählt herunter, alarmiert, zählt hoch
  • Auszeitmodus
  • Ständer, Befestigungsclip, Öffnung zur Befestigung eines Tragebands und magnetische Rückseite
  • Alarm kann manuell oder automatisch abgeschaltet werden
  • Tageszeitfunktion
  • Abmessungen: 6.98 x 6.03 x 1.58 cm (2.75 × 2.375 × 0.625 in.) (L x B x H)
Zertifizierungen
Traceable Zertifikat mit individueller Seriennummer wird durch ein Kalibrierlabor (akkreditiert durch A2LA™ und zertifiziert nach ISO 17025) zur Bestätigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Standards bereitgestellt.
Spezifikation
Produkttyp Hand/Tisch-Timer
Zeitbereich 99 h 59 min 59 s
Alarms Akustischer Alarm
Genauigkeit ±0.01 %
Auflösung 1 s
Display LCD
Höhe (angloamerikanisch) Display 0,5 in.
Höhe (metrisch) Display 1.27 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 1,5 oz.
Gewicht (metrisch) 43 g
Enthält Ständer, Befestigungsclip, Öffnung zur Befestigung eines Tragebands und magnetische Rückseite, Silberoxidbatterie mit zwei Jahren Betriebsdauer, robustes Gehäuse aus ABS-Kunststoff
Zur Verwendung mit (Anwendung) Erfüllt praktisch jede Zeitmessungsanforderung in Laborumgebungen
Menge Each
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, A2LA, NIST