Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ tragbare Zeitnehmer mit Abruffunktion
Artikelnummer. 11802552 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zeitbereich:
24 Stunden bis 1 s
99 min, 59 s
Gewicht (metrisch):
< 28.34g
34.01 g
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11802552
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
06-662-26 wird mit einer Silberoxidbatterie mit 2 Jahr(en) und 06-662-52 mit einer Silberoxidbatterie mit 1 Jahr(en) Betriebsdauer geliefert.
Für allgemeine Zeitmessungen
Fisher Scientific™ Traceable™ Hand-Timer mit Schlüsselanhänger-Clip eignen sich gut für allgemeine Zeitmessungen. Ein-Kanal, Zeitschaltuhr/Stoppuhr, einzeilige Anzeige.
  • Gehäuse aus robustem ABS-Kunststoff
  • Rückführbar auf NIST™-Standards
  • Genauigkeit: 0.01 %
  • Auflösung: 1 s
  • Speicherfunktion
  • 06-662-26 ist zu Befestigungszwecken mit einer magnetischen Rückseite und Velcro™ Klettstreifen versehen
Bestellnr.: 06-662-52
  • Ein gespeicherter Wert wird erst bei erneuter Programmierung überschrieben
  • Für gleiche Arbeitsschritte kann die zuvor eingegebene Zeit wieder aufgerufen werden
  • Lieferung mit einem 36 in. langen Trageband
Zertifizierungen
Mit Zertifikat zum Nachweis der Rückverfolgbarkeit von Geräten nach Standards des National Institute of Standards and Technology (NIST™). Kalibriert durch ein A2LA™-akkreditiertes ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
Produkttyp Hand-Timer
Zeitbereich 24 Stunden bis 1 s
Alarms 1 Min.
Genauigkeit 0,01 %
Auflösung 1 s
Display LCD
Akkutyp Silberoxid
Länge (angloamerikanisch) 2.44 in.
Länge (metrisch) 6.19 cm
Höhe (angloamerikanisch) Display 0,37 in.
Höhe (metrisch) Display 0.93 cm
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1.12 in.
Innendurchmesser (metrisch) 2.84 cm
Gewicht (angloamerikanisch) < 1 oz.
Gewicht (metrisch) < 28.34g
Enthält 36 in. langes Trageband, Silberoxidbatterie mit 1 Jahr Betriebsdauer
Zertifizierung/Konformität NIST