Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ tragbare Zeitnehmer mit Abruffunktion
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteBeschreibung
Beinhaltet
06-662-26 wird mit einer Silberoxidbatterie mit 2 Jahr(en) und 06-662-52 mit einer Silberoxidbatterie mit 1 Jahr(en) Betriebsdauer geliefert.
Fisher Scientific™ Traceable™ Hand-Timer mit Schlüsselanhänger-Clip eignen sich gut für allgemeine Zeitmessungen. Ein-Kanal, Zeitschaltuhr/Stoppuhr, einzeilige Anzeige.
- Gehäuse aus robustem ABS-Kunststoff
- Rückführbar auf NIST™-Standards
- Genauigkeit: 0.01 %
- Auflösung: 1 s
- Speicherfunktion
- 06-662-26 ist zu Befestigungszwecken mit einer magnetischen Rückseite und Velcro™ Klettstreifen versehen
- Ein gespeicherter Wert wird erst bei erneuter Programmierung überschrieben
- Für gleiche Arbeitsschritte kann die zuvor eingegebene Zeit wieder aufgerufen werden
- Lieferung mit einem 36 in. langen Trageband
Zertifizierungen
Mit Zertifikat zum Nachweis der Rückverfolgbarkeit von Geräten nach Standards des National Institute of Standards and Technology (NIST™). Kalibriert durch ein A2LA™-akkreditiertes ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Hand-Timer |
| Zeitbereich | 24 Stunden bis 1 s |
| Alarms | 1 Min. |
| Genauigkeit | 0,01 % |
| Auflösung | 1 s |
| Display | LCD |
| Akkutyp | Silberoxid |
| Länge (angloamerikanisch) | 2.44 in. |
| Länge (metrisch) | 6.19 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) Display | 0,37 in. |
| Mehr anzeigen |