Learn More
Fisherbrand™ TRACEABLE HUMIDITY CONTROLLER
Artikelnummer. 15273996 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Genauigkeit:
±5 %
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Genauigkeit unitSize
15273996 ±5 % 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15273996
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ideal zum Ein- und Ausschalten Ihrer elektrischen Geräte in 1-%-Schritten von 30 bis 90 % relativer Luftfeuchtigkeit.
  • Die anwenderfreundliche Programmierung mit drei Tasten eignet sich perfekt für die Steuerung von Luftbefeuchtern, Entfeuchtern oder Alarmen
  • Die Genauigkeit beträgt ±5 %
  • Ermöglicht die manuelle Umgehung
  • Auf dem Display wird der EIN/AUS-Status der Steckdose angezeigt
  • Der NiCd-Akku behält den Sollwert bei Stromausfällen bei
Bestellinformation
Für125 VAC,15 A,1800 w (1/3 PS). Das stoßfeste ABS-Gehäuse misst 2.37 L x1.5 Wx4.12Zoll H (4x6x10.5 cm).
Zertifizierungen
Im Lieferumfang ist eine individuell serialnummerierte Traceable™ ISO 17025-Bescheinigung enthalten, die die Rückführbarkeit auf die von NIST bereitgestellten Standards anzeigt.
Spezifikation
Typ Feuchteregler
Luftfeuchtigkeitsbereich 30 bis 90 %
Genauigkeit ±5 %
Material ABS-Kunststoff
Abmessungen (L x B x H) 2,37 x 1,5 x 4,12 in. (6 x 4 x 10,5 cm)
Länge (angloamerikanisch) 2.37 Zoll
Länge (metrisch) 6 cm
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (metrisch) 4 cm
Höhe (angloamerikanisch) 4.12 Zoll
Höhe (metrisch) 10.5 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 4.5 oz.
Gewicht (metrisch) 0.127 kg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zum Ein- und Ausschalten Ihrer elektrischen Geräte in 1-%-Schritten von 30 bis 90 % relativer Luftfeuchtigkeit.
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, NIST