Learn More
Fisherbrand™ Zubehör für Traceable™ Logger-Trac™ Temperaturdatenlogger
Artikelnummer. 15338764 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Wasserfeste Papierhülsen
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
15338764 Wasserfeste Papierhülsen 1 Stück
15308764 Wasserfeste Papierhülsen 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15338764
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zubehör für Traceable™ Logger-Trac™ Temperatur-Datenlogger
15-081-145
  • Wasserfeste Papierhülsen
  • Zum Schutz des Temperatursondensensors
  • Transparent
15-081-148
  • USB-Standard A auf Mini B, IC-9P oder USB zu seriellem Wandler
  • USB-Version 2.0, ELV- und RoHS-konform
  • Kabellänge: 1.5 m
  • Mehrere Ladestationen ermöglichen die Batch-Programmierung von bis zu 8 Einheiten
Specifications
Typ Wasserfeste Papierhülsen
Zertifizierung/Konformität RoHS-konform
Material Papier
Zur Verwendung mit (Anwendung) Übertragung von in Datenerfassungssystemen aufgezeichneten Informationen an einen Computer
Zur Verwendung mit (Geräte) Fisherbrand Traceable Logger-Trac Temperatur-Datenerfassungssystem
Länge (angloamerikanisch) 5 ft.
Länge (metrisch) 1,5 m