Learn More
Traceable™ pH-Puffer-Standards, zertifiziertes Referenzmaterial (CRM)
Artikelnummer. p-4272300 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
473 ml
6 x 100 ml
6 x 100 ml
Verpackung:
6 Einwegbehälter à 100 ml
Flasche
pH:
10,012
4,005
7,0
7,00
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Menge Verpackung pH unitSize
11774256 6 x 100 ml 6 Einwegbehälter à 100 ml 4,005 6 Stück
11744256 473 ml Flasche 4,005 1 Stück
11784256 6 x 100 ml 6 Einwegbehälter à 100 ml 7,00 6 Stück
11754256 473 ml Flasche 7,0 1 Stück
11794256 6 x 100 ml 6 Einwegbehälter à 100 ml 10,012 6 Stück
11764256 473 ml Flasche 10,012 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 11774256
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
IUPAC-konforme Rezeptur
IUPAC-Formulierung
  • Kompatibel mit allen Marken, Instrumenten und Elektroden
  • Die Genauigkeit bei 25 °C beträgt ±0,010 pH
Spezifikation
Chemischer Name oder Material pH-Puffer-Standards
Zur Verwendung mit (Anwendung) Calibration
Zur Verwendung mit (Geräte) Geräte und Elektroden
pH 4,005
Physikalische Form Liquid
Menge 6 x 100 ml
Lösungstyp Pufferlösung
Hinweise zur Reinheitsqualität Die Genauigkeit bei 25 °C entspricht einem pH von ±0010
Verpackung 6 Einwegbehälter à 100 ml
Rückführbarkeit auf NIST Rückführbar auf NIST
Güte Zertifizierter G├╝tegrad