Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ hochpräzises Platin-Thermometer für Kühlschränke und Tiefkühlgeräte mit Sonde
Artikelnummer. 13507080 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-100.00 °C bis +199.99 °C
-100.00 °C bis +70 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch):
-148.00 ° bis +158°F
-148 bis +392 °F
Sondentyp:
9 Zoll lange Sonde mit Edelstahlgriff
Kugelsonde
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Temperaturbereich (angloamerikanisch) Sondentyp Packungsgröße
13507080 -100.00 °C bis +70 °C -148.00 ° bis +158°F Kugelsonde 1 Stück
13597070 -100.00 °C bis +199.99 °C -148 bis +392 °F 9 Zoll lange Sonde mit Edelstahlgriff 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13507080
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
Batterien, Platin-RTD-Sensor/Edelstahlsonde, Magnetstreifen, Velcro™ Band, Tischständer
Anzeige der Maximal- und Minimalwerte der letzten 24 Stunden (pro Stunde), sieben Tage (pro Tag) oder der letzten 31 Tage (pro Tag).
Das Thermometer zeigt den Höchstwert und den Tiefstwert der vergangenen 24 Stunden (je Stunde), sieben Tage (je Tag) oder der vergangenen 31 Tage (je Tag) an. Dieses hochgenaue Fisher Scientific™ Traceable™ Platinum Thermometer für Kühlschränke/Tiefkühlgeräte ist mit einer wasserfesten Edelstahlsonde ausgestattet. Die Spitze dieser hochwertigen Sonde mit wasserfestem Kabel kann bis zu einer Tiefe von 0.3 in. in das Kühlgut eingeführt werden und liefert hochgenaue Messwerte.
Das Dreifachdisplay zeigt aktuelle °F/ °C und Minimum-/Maximumtemperaturen
  • Zeit-/Datumschlüssel-Stempel zeigt das genaue Datum und die genaue Uhrzeit aller minimalen und maximalen Messwerte
  • Platinsensor mit 4 Drähten stellt eine lineare Reaktion und eine hohe Genauigkeit über den gesamten Bereich hinweg sicher
  • Alarm ist einstellbar in Schritten von 0.1 ° und zeigt an, wenn die Temperatur über Sollwerte steigt, bzw. unter sie fällt
  • Visuelle LEDs und ein hörbarer Alarm alarmieren auch dann, wenn die Temperatur in den Normalbereich zurückgekehrt ist
  • Ermöglicht dem Anwender eine einfache Kalibrierung mit einer Taste
  • Auflösung: 0.01°
  • Genauigkeit: ±0.1 °C
  • Display: gut lesbar, 3 Zeilen und 2 Alarm-LEDs
  • Kabellänge: 10 ft.
  • Größe: 2.75 x 4.25 x 0.75 in.
  • Gewicht: 5 oz.
  • Gehäuse: stoßfester, chemisch beständiger ABS-Kunststoff
Zertifizierungen
Traceable Zertifikat mit individueller Seriennummer wird durch ein Kalibrierlabor (akkreditiert durch A2LA und zertifiziert nach ISO 17025) zur Bestätigung der Rückführbarkeit auf NIST-Standards bereitgestellt. NIST-rückführbar
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) Sonde 0,187 in. Durchm.
Enthält Batterien Platin-RTD-Sensor/Edelstahlsonde, Magnetstreifen, Velcro™ Band, Tischständer
Länge (angloamerikanisch) Sonde 0,74 in.
Länge (metrisch) 18 cm
Länge (metrisch) Sonde 9 in.
Material ABS-Kunststoff
Sondentyp Kugelsonde
Auflösung 0.01°C
Produkttyp Digitales Thermometer
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 158 °F
Max. Temperatur (metrisch) 70 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -148 °F
Min. Temperatur (metrisch) -100 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -148.00 ° bis +158°F
Temperaturbereich (metrisch) -100.00 °C bis +70 °C
Calibrated Ja
Genauigkeit ±0,1 °C
Display Digital
Breite (metrisch) 8 cm