Beschreibung
Beinhaltet
Fühler mit 5 ml-Impfstoffflasche, Klappständer, Haken zur Wandbefestigung, Magnetband und Velcro™ Klettband
Zeigt gleichzeitig die Umgebungs- oder Sondentemperatur und die niedrigste und höchste gemessene Temperatur an. An diesem Fisher Scientific™ Traceable™ Überwachungsthermometer können Sie sofort ablesen, ob sich Ihr Tiefkühlgerät, Wasserbad oder Inkubator innerhalb des erlaubten Temperaturbereichs befindet.
- Einfache Ein-Tasten-Bedienung setzt Min./Max.-Speicher zurück
- Sonde und Kabel wasserfest
- Gerätetemperaturbereich von -50 bis +70 °C oder -58 bis 158 °F mit einer Auflösung von 1 Grad und einer Genauigkeit von +/- 1 °C
- Abziehen des Kabels aktiviert einen Sensor im Inneren des Geräts, um die Umgebungstemperatur zu überwachen
- 10 Fuß lang, 0.06 in. Durchmesser
Zertifizierungen
Eine Traceable™ Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird von einem nach ISO 17025 zertifizierten und durch A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor zur Verfügung gestellt. Es bestätigt zugleich die Rückführbarkeit nach NIST-Normen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Abmessungen (L x B x H) | 2,63 x 2,5 x 0,75 in. (6,7 x 6,3 x 1,9 cm) |
| Displaymaße | H 0,5 in. (13 mm) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Überwachung der Umgebungstemperatur |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0,75 in. |
| Höhe (metrisch) | 1,9 cm |
| Enthält | Fühler mit 5 ml-Impfstoffflasche, ausklappbarer Ständer, Haken zur Wandbefestigung, Magnetband und Velcro™ Klettband |
| Länge (angloamerikanisch) Kabel | 120 in. |
| Länge (angloamerikanisch) Sonde | 1,25 in. |
| Länge (metrisch) | 6,7 cm |
| Mehr anzeigen |