Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Sentry™ Thermometer mit Flasche
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteBeschreibung
Beinhaltet
Batterie (für ein Jahr Dauerbetrieb), Flaschenfühler für Anwendungen in Kühlschränken/Tiefkühlgeräten, Klappständer, Haken zur Wandbefestigung, Magnetband und Velcro™ Klettband
Die Dreifachanzeige zeigt gleichzeitig die gemessene Höchsttemperatur, die gemessene Tiefsttemperatur und die derzeitige Temperatur an. Das Fisher Scientific™ Traceable™ Sentry Thermometer mit Flasche ermöglicht die Überwachung der Temperatur jedes Experiments zu Abwesenheitszeiten — über Nacht, an Wochenenden oder während der Mittagspause.'
Es kann sofort gemessen werden, ob die Temperatur im Tiefkühlgerät, Wasserbad oder Brutschrank innerhalb des vorgegebenen Bereichs liegt.
- Zurücksetzen der gespeicherten Maximal-/Minimalwerte mit nur einem Knopfdruck
- Die Halterung des Sensorkabels erlaubt ein einfaches Platzieren des Sensors
- Kunststoffgehäuse aus ABS mit ausklappbarem Ständer, Haken zur Wandbefestigung, Magnetband und Velcro™ Klettband
- Anzeige für niedrigen Batteriestand
- Temperaturauflösung: 1°; Genauigkeit: ±1 °C
- Abmessungen: 2.62 × 2.5 × 0.75 in. (6.5 × 6.4 × 1.9 cm)
- Gewicht: 1.87 oz.
Mikrokabel für geschlossene Räume
- Der Sensor und das 10 ft. (3 m) lange Kabel können in Wasser, im Kühlschrank oder Tiefkühlgerät platziert werden
- Dank des geringen Kabeldurchmessers von 0.06 in. wird auch bei geschlossenen Kühlschranktüren die Kühlleistung nicht beeinträchtigt
- Beim Herausziehen des Kabels wird ein Sensor im Anzeigengehäuse aktiviert, der die Raumtemperatur misst
Zertifizierungen
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Abmessungen (L x B x H) | 2,62 x 2,62 x 0,75 in. (6,5 x 6,4 x 1,9 cm) |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0,75 in. |
| Höhe (metrisch) | 1,9 cm |
| Enthält | Batterie (für ein Jahr Dauerbetrieb), Flaschenfühler für Anwendungen in Kühlschränken/Tiefkühlgeräten, ausklappbarer Ständer, Haken zur Wandbefestigung, Magnetband und Velcro™ Klettband |
| Länge (angloamerikanisch) Kabel | 120 in. |
| Länge (angloamerikanisch) Sonde | 2,5 in. |
| Länge (metrisch) | 6,5 cm |
| Länge (metrisch) Kabel | 304.8 cm |
| Länge (metrisch) Sonde | 6,3 cm |
| Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.