Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Zeitschaltuhralarm mit drei Kanälen
Artikelnummer. 11735863 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zeitbereich:
9 h 59 min, 59 s
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11735863
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Batterie Typ AA mit zwei Jahren Betriebsdauer, chemikalienbeständiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff
Zeiterfassung über zehn Stunden mit einer Auflösung von einer Sekunde.
Dieser Fisher Scientific™ Traceable™ Zeitschaltuhralarm mit drei Kanälen erfasst Zeitspannen von bis zu 10 Stunden mit einer Auflösung von 1 Sekunde.
  • Zeitanzeige: 10 Stunden
  • Genauigkeit: 0.01 %
  • Anzeige: 0.25 in. hohe LCD-Anzeige
  • Separater Alarmton für jeden Kanal, eine Minute Dauer
  • Der Alarm kann automatisch oder manuell abgestellt werden
  • Abmessungen: (L x B x H) 3.5 x 7.6 x 7.6 cm (1.4 x 3 x 3 in.)
Zertifizierungen
Traceable Zertifikat mit individueller Seriennummer wird durch ein Kalibrierlabor (akkreditiert durch A2LA™ und zertifiziert nach ISO 17025) zur Bestätigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Standards bereitgestellt.
Spezifikation
Produkttyp Hand/Tisch-Timer
Zeitbereich 9 h 59 min, 59 s
Alarms 1 Min.
Genauigkeit 0,01 %
Auflösung 1 s
Display LCD
Anzahl Kanäle 3
Akkutyp AA
Höhe (angloamerikanisch) Display 0,25 in
Höhe (metrisch) Display 0.63 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 4 oz.
Gewicht (metrisch) 113,39 g
Enthält Batterie Typ AA mit zwei Jahren Betriebsdauer, chemikalienbeständiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, NIST und A2LA