Beschreibung
Beinhaltet
Magnetische Rückseite, Alkalibatterie mit 1.5 Jahren Betriebsdauer
Zum Anklemmen an Laborkittel, Gürtel, Notizbücher, Clipboards oder andere Gegenstände. Die Fisher Scientific™ Traceable™ Clip-It verfügt über eine Rückwärtszählfunktion, Alarme sowie eine Stoppuhr. Der 60 Sekunden lang ertönende laute Signalton kann manuell stummgeschaltet werden.
- Mit Clip und magnetischer Rückseite
- Ein Zeitkanal und eine einzeilige Anzeige
- Timeout-Modus
- Timer-Bereich: 100 Stunden bis 1 Sekunde
- Genauigkeit: 0.01 %
- Auflösung: 1 s
- Alarme: 1 min, manuelle oder automatische Abschaltung
- Anzeige: 0.33 in. hohes LCD
- Abmessungen: 5.1 lang x 3.8 cm breit (2 x 1.5 in.)
Zertifizierungen
Traceable™ Zertifikat beiliegend, mit dem die Rückverfolgbarkeit nach Normen des National Institute of Standards and Technology (NIST™) nachgewiesen wird. Kalibrierung durch ISO 17025-zertifiziertes A2LA™-akkreditiertes Kalibrierlabor.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Hand-Timer |
| Zeitbereich | 100 Stunden bis 1 s |
| Alarms | 1 Min. |
| Genauigkeit | 0.005 % |
| Auflösung | 1 s |
| Display | LCD |
| Akkutyp | Silberoxid |
| Höhe (angloamerikanisch) Display | 0,12 in. |
| Höhe (metrisch) Display | 0.3 cm |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 0,5 oz. |
| Mehr anzeigen |