Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Zeitschaltuhr mit Dreifach-Anzeige
Artikelnummer. 11705873 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zeitbereich:
19 h 59 min 59 s bis 1 s
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zeitbereich Packungsgröße
11705873 19 h 59 min 59 s bis 1 s 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11705873
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
Batterie, magnetische Rückseite, Traceable™ Bescheinigung
Die dreizeilige Anzeige ermöglicht das Herunterzählen von drei Tests gleichzeitig.
Die dreizeilige Anzeige ermöglicht den Countdown von drei Tests zur gleichen Zeit. Die rückwärts laufenden Kanäle dieses Fisher Scientific™ Traceable™ Zeitgebers mit Dreifachanzeige können unabhängig voneinander oder auch gleichzeitig gestartet werden.
  • Schnelleres Timing — alle Kanaleinstellungen sind sofort abrufbar
  • Zur Verwendung als Countdown-Timer, hochzählende Stoppuhr oder Uhr
  • Hochzählen bis 24 Stunden, Herunterzählen bis 20 Stunden
  • Zeigt die seit dem Alarm verstrichene Zeit an
  • Enthält NIST-Traceable Bescheinigung von unserem A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor (1750.01)
Bestellinformation
Abmessungen: (B x H) 0.87 x 2.5 x 3.12 in. (2 x 6 x 8 cm), Nettogewicht: 3 oz. (85 g)
Zertifizierungen
Traceable Zertifikat mit individueller Seriennummer wird durch ein Kalibrierlabor (akkreditiert durch A2LA™ und zertifiziert nach ISO 17025) zur Bestätigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Standards bereitgestellt.
Spezifikation
Produkttyp Hand/Tisch-Timer
Zeitbereich 19 h 59 min 59 s bis 1 s
Alarms Akustisch
Genauigkeit 0,01 %
Auflösung 1/100 s – Zählmodus; 1 s – Countdown-Modus
Display LCD
Anzahl Kanäle 3
Farbe Schwarz
Höhe (angloamerikanisch) Display 0,5 in.
Gewicht (angloamerikanisch) 3 oz.
Gewicht (metrisch) 85.04 g
Enthält Batterie