Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ wasserdichtes K-Thermometer, Bereich: -200° bis +1300 °C (-328° bis +2372 °F)
Artikelnummer. 11789765 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
- 200 ° bis + 1300 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) unitSize
11789765 - 200 ° bis + 1300 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11789765
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Beinhaltet
Transportkoffer, 9 V-Batterie, perlenförmiger Kabelfühler Typ K mit 4 ft. langem Kabel, Rückführbarkeitszertifikat
Das fortschrittliche, schnell ablesbare und anwenderfreundliche Thermometer eignet sich für alle Typ K Messfühler.
Dieses moderne, schnell messende und wasserfeste Fisher Scientific™ Traceable™ K Thermometer ist für alle Thermoelemente vom Typ K geeignet.
Wasserfest zum Schutz vor dem Eindringen von Feuchtigkeit, Schmutz, Staub, Dämpfen und Wasser.
  • Wechsel von °F zu °C mit einem Tastendruck
  • Display wird 2.5-mal pro Sekunde aktualisiert
  • Stoßsicherer Aufbau aus ABS-Kunststoff
  • Ruft minimale und maximale Temperaturmessungen auf
  • Differenzialfunktion zeigt den Temperaturunterschied zu einem Sollwert
  • Übergroße, 0.62 in. hohe Ziffern sind aus einer Entfernung von 10 in. lesbar
  • Hintergrundbeleuchtungstaste ermöglicht das Lesen in einer dunklen Umgebung
  • Hold-Taste hält das Display an, damit aktuelle Messungen abgelesen werden können
  • Wechselbarer Bereich: -200 bis +1300 °C (-328 bis +2372 °F)
  • Sondenbereich (im Lieferumfang der Einheit inbegriffen): -40 bis 250 °C durchgehend oder 300 °C kurzzeitig, kompatibel mit allen Thermoelementen vom Typ K
  • Auflösung: 0.1 °, 1 °
  • Genauigkeit: ±0.3 % der Messung plus 1 °C zwischen -50 bis +1000 °C, anderenfalls 0.5 % der Messung plus 1 °C
  • Abmessungen: 7.6 x 18.4 x 3.18 cm (3.0 x 7.25 x 1.25 in.)
  • Gewicht: 82 g (8 oz.)
Zertifizierungen
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, A2LA, NIST
Abmessungen (L x B x H) 18.4 x 7.6 x 3.17 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wasserfest zum Schutz vor dem Eindringen von Feuchtigkeit, Schmutz, Staub, Dämpfen und Wasser
Höhe (angloamerikanisch) 1,25 in.
Höhe (metrisch) 3.17 cm
Enthält Transportkoffer, 9 V-Batterie, perlenförmiger Kabelfühler Typ K mit 4 ft. langem Kabel, Rückführbarkeitszertifikat
Länge (angloamerikanisch) Kabel 48 in.
Länge (metrisch) 18.4 cm
Länge (metrisch) Kabel 121.92 cm
Material ABS-Kunststoff
Sondentyp Thermoelement vom Typ K
Auflösung 0,1 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 8 oz.
Gewicht (metrisch) 220 g
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Produkttyp Digital Thermometer
Länge (angloamerikanisch) 7,25 in.
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 2372 °F
Max. Temperatur (metrisch) 1300 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -328 °F
Min. Temperatur (metrisch) -200 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -328 °F bis +2372 °F
Temperaturbereich (metrisch) - 200 ° bis + 1300 °C
Calibrated Yes
Genauigkeit ±0,3 °C
Display Digital
Breite (metrisch) 7,6 cm