Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Wasserfeste/dampfdichte Zeitschaltuhr
Alle ansehen Fisherbrand Traceable ProdukteBeschreibung
Die Fisher Scientific™ Traceable™ wasserfeste/dampfdichte Zeitschaltuhr wird in Lebensmittel-/Gertränkelaboren, Nasslaboren, Waschbereichen sowie für Aquakulturen, Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit und Feldarbeiten verwendet.
- Auflösung: 1 s
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Wasserdichter/dampfdichter Zeitgeber |
| Zeitbereich | 99 min, 59 s |
| Alarms | Akustisch |
| Genauigkeit | 0,01 % |
| Auflösung | 1 s |
| Display | Digital |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 2,75 oz. |
| Gewicht (metrisch) | 77,96 g |
| Enthält | Ständer, abnehmbarer Saugnapf, Batterie, Traceable Bescheinigung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anwendungen in Lebensmittel-/Getränkelaboren, Nasslaboren, Waschplätzen, Aquakulturen, Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, Feldarbeiten |
| Mehr anzeigen |