Learn More
Fisherbrand™ Behälterhalter für Hochleistungs-Wirbelmischer
Artikelnummer. 15579024 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
125 bis 250 ml
500 bis 1.000 ml
Produkttyp:
Großer Gefäßhalter
Kleiner Gefäßhalter
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Produkttyp unitSize
15579024 125 bis 250 ml Kleiner Gefäßhalter 1 Stück
15589014 500 bis 1.000 ml Großer Gefäßhalter 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15579024
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz mit Hochleistungs-Vortexmischern.
  • Gummihalter sichert 125 und 250 ml-Erlenmeyerkolben oder 500 und 1000 ml-Erlenmeyerkolben
  • Universalhalter nötig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen 125 bis 250 ml
Produkttyp Kleiner Gefäßhalter
Material Gummi
Zur Verwendung mit (Geräte) Hochleistungs-Vortexmischer
Enthält Griffmatte
Anzahl Positionen 1
Erfordert Universalhalter