Learn More
Fisherbrand™ Fisher Scientific™ Gefäßhalter für strapazierfähige Vortexmischer
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
125 bis 250 ml
500 bis 1.000 ml
Produkttyp:
Großer Gefäßhalter
Kleiner Gefäßhalter
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gummihalter sichert 125 und 250 ml-Erlenmeyerkolben oder 500 und 1000 ml-Erlenmeyerkolben
- Universalhalter nötig
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | 500 bis 1.000 ml |
| Produkttyp | Großer Gefäßhalter |
| Material | Gummi |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Hochleistungs-Vortexmischer |
| Enthält | Griffmatte |
| Anzahl Positionen | 1 |
| Erfordert | Universalhalter |