Learn More
Fisherbrand™ Zubehör für Vortexmischer: Schaumstoffeinsatz-Kit
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Leerer Schaumstoffeinsatz
Schaumstoffeinsatz-Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schaumstoffeinsatz-Kit |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vortexmischer |
| Enthält | 9 bis 13 mm-Röhrchenhalter, 4 bis 19 mm-Röhrchenhalter, 20 bis 29 mm-Röhrchenhalter |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering