Learn More
Fisherbrand™ Zubehör für Vortexmischer: Schaumstoffeinsatz-Kit
Für die Verwendung mit Fisherbrand Vortexmischern.
27.35 € - 57.35 €
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15776939
|
Fisherbrand™
|
Schaumstoffeinsatz-Kit |
57.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15786949
|
Fisherbrand™
|
Leerer Schaumstoffeinsatz |
27.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Auch kompatibel mit Modellen anderer Hersteller'; Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Fisher Scientific Kundendienstvertreter.
Packung mit verschiedenen Schaumstoffeinsätzen
- Enthält Schaumstoffeinsätze für folgende Teile: 9 bis 13 mm Röhrchenhalter, 14 bis 19 mm Röhrchenhalter, 20 bis 29 mm
Spezifikation
Vortexmischer |