Beschreibung
Für die Verwendung mit Fisherbrand Vortexmischern.
Auch kompatibel mit Modellen anderer Hersteller'; Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Fisher Scientific Kundendienstvertreter.
Packung mit verschiedenen Schaumstoffeinsätzen
- Enthält Schaumstoffeinsätze für folgende Teile: 9 bis 13 mm Röhrchenhalter, 14 bis 19 mm Röhrchenhalter, 20 bis 29 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Röhrchengröße | 9 bis 13 mm |
| Produkttyp | Schaumstoffeinsatz-Set |
| Material | Gummi |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Digitaler und analoger Mini-Vortexmischer |