Learn More
Fisherbrand™ Vortexmischerzubehör, Becherkopf
Artikelnummer. 15776949 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Vortexmischer
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
15776949 Vortexmischer 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15776949
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.55 €
    21.00 € / 1 Stück
    Sparen 7.55 €
    26% Rabatt
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die Verwendung mit Fisherbrand Vortexmischern.
Auch mit Modellen anderer Hersteller kompatibel; wenden Sie sich an Ihren Händler. Fisher Scientific Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.
  • Entwickelt für das Mischen von jeweils einem Röhrchen
Entwickelt für das Mischen von jeweils einem Röhrchen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Auswechselbarer Becherkopf
Zur Verwendung mit (Geräte) Vortexmischer