Learn More
Fisherbrand™ 15-Zahn-Kämme für Owl™ P2-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele
Artikelnummer. p-4888856 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch) Well:
144 μ l
271 μ l
Dicke (metrisch) Zähne:
0.08 cm
0.15 cm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Well Dicke (metrisch) Zähne unitSize
11943055 144 μ l 0.08 cm 1 Stück
11953055 271 μ l 0.15 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11943055 Lieferant Fisherbrand™ Lieferanten-Nr. P215C
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
15-Zahn-Kämme für Owl™ P2-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele
  • Zur Verwendung mit Owl P2-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Owl P2-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele
Typ Kamm
Gelabmessungen 20 x 20 cm
Anzahl Zähne 15
Dicke (metrisch) Zähne 0.08 cm
Volumen (metrisch) Well 144 μ l
Länge (angloamerikanisch) Stellfläche 9.84 Zoll
Länge (angloamerikanisch) Gel 7.8 Zoll
Länge (metrisch) Stellfläche 25 cm
Länge (metrisch) Gel 20 cm
Breite (angloamerikanisch) Gel 7.8 Zoll
Breite (angloamerikanisch) Zähne 0.32 Zoll
Breite (metrisch) Stellfläche 13 cm
Breite (metrisch) Gel 20 cm
Breite (metrisch) Zähne 0.82 cm
Höhe (angloamerikanisch) Stellfläche 9.05 Zoll
Höhe (metrisch) Stellfläche 23 cm